Merck
900908
L-Leucine-13C, d7 (2,3,3,4,5,5,5-d7, pro-R-methyl-13C)
≥97 atom % 13C, ≥95 atom % D, ≥95% (CP), optical purity≥98% (at α-carbon)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC5D7H6NO2
Peso molecular:
139.21
Código UNSPSC:
12352209
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥97 atom % 13C
≥95 atom % D
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
solid
pureza óptica
≥98% (at α-carbon)
técnicas
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
cambio de masa
M+8
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)