Merck
900844
Sigma-Aldrich
tert-Butanol-d10
reagent grade, ≥99 atom % D, ≥99% (CP)
Sinónimos:
2-Methyl-2-propanol-d10, tert-Butyl alcohol-d10
About This Item
Fórmula lineal:
(CD3)3COD
Número de CAS:
Peso molecular:
84.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
grado
reagent grade
pureza isotópica
≥99 atom % D
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.3835 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
densidad
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,5D
Clave InChI
DKGAVHZHDRPRBM-SGLLWXCUSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)