900757
Sodium pyridine-2-sulfinate
Sinónimos:
2-Pyridinesulfinic acid, Sodium salt, Willis 2-pyridylsulfinates H
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder or crystals
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
292 °C
grupo funcional
sulfinic acid
cadena SMILES
[Na+].[S](=O)([O-])c1ncccc1
InChI
1S/C5H5NO2S.Na/c7-9(8)5-3-1-2-4-6-5;/h1-4H,(H,7,8);/q;+1/p-1
Clave InChI
HQCGASCBCQJRDJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Description: Professor Willis and partners at Pfizer have shown with pyridine-2- sulfinates a palladium-catalyzed desulfinylative cross-coupling process can be realized.
Contenido relacionado
Research in the Willis group is focused on the development of new catalysts and reactions for synthetic chemistry. The group is particularly interested in addressing synthetic challenges that are applicable to the pharmaceutical and agrochemical industries.