86680
Tetraethylene glycol dimethacrylate
technical, ≥90% (GC)
Sinónimos:
PEG bismethacrylate, PEG dimethacrylate, PEG hydrogel
About This Item
Productos recomendados
grado
technical
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (GC)
Formulario
liquid
contiene
~0.006% hydroquinone as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.463
densidad
1.082 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
methacrylate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=C(C)C(OCCOCCOCCOCCOC(C(C)=C)=O)=O
InChI
1S/C16H26O7/c1-13(2)15(17)22-11-9-20-7-5-19-6-8-21-10-12-23-16(18)14(3)4/h1,3,5-12H2,2,4H3
Clave InChI
LTHJXDSHSVNJKG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Reducing Polymerization Shrinkage: Study focused on reducing polymerization shrinkage in dental restorative composites by using various multifunctional (meth)acrylates including TEGDMA (Świderska et al., 2014).
- Anti-Metastasis and Anti-Angiogenic Activities: Identification of TEGDMA′s potential anti-cancer drug properties due to its anti-metastasis and anti-angiogenic activities (Oh et al., 2018).
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?