Merck
861634
Sigma-Aldrich
2,4-Diamino-6-(hydroxymethyl)pteridine
95%
Sinónimos:
2,4-Diamino-6-pteridinemethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8N6O
Número de CAS:
Peso molecular:
192.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
Nc1nc(N)c2nc(CO)cnc2n1
InChI
1S/C7H8N6O/c8-5-4-6(13-7(9)12-5)10-1-3(2-14)11-4/h1,14H,2H2,(H4,8,9,10,12,13)
Clave InChI
CYNARAWTVHQHDI-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Dhfr(24312)
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Webber Wei-Po Lai et al.
Water research, 112, 157-166 (2017-02-06)
Bicarbonate anion (HCO
Ming-Hao Hsu et al.
Journal of hazardous materials, 373, 468-475 (2019-04-03)
Methotrexate, a chemotherapeutic agent, was found to undergo self-sensitized photodegradation in aqueous environments. As the initial concentration increased, methotrexate was able to enhance its own direct photolysis reaction not only in DI but also in natural waters. The methotrexate degradation