Merck
858412
Sigma-Aldrich
(−)-2-Amino-6-mercaptopurine riboside hydrate
98%
Sinónimos:
Thioguanosine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13N5O4S · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
299.31 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]22/D −69.9°, c = 1.3 in 0.1 M NaOH
mp
230-231 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[H]O[H].Nc1nc(S)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C10H13N5O4S.H2O/c11-10-13-7-4(8(20)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)19-9;/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,20);1H2/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
Clave InChI
CEMWFPKZUAKCRS-GWTDSMLYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Barbara Krystyna Stepien et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(45), E7030-E7038 (2016-10-30)
Localized protein translation is critical in many biological contexts, particularly in highly polarized cells, such as neurons, to regulate gene expression in a spatiotemporal manner. The cytoplasmic polyadenylation element-binding (CPEB) family of RNA-binding proteins has emerged as a key regulator