82938
H-Leu-2-ClTrt resin
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
Sinónimos:
L-Leucine 2-chlorotrityl ester polymer-bound
About This Item
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
~1.1 mmol/g loading
tamaño de partícula
75-150 μm
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)