807907
Heptadecanoic-d33 acid
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Margaric-d33 acid
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+33
cadena SMILES
OC(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
InChI
1S/C17H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H,18,19)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
Clave InChI
KEMQGTRYUADPNZ-TUWMXWROSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)