795577
3,4-Thiophenedicarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
172.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Ensayo
95%
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
226-331 °C
cadena SMILES
OC(C1=CSC=C1C(O)=O)=O
InChI
1S/C6H4O4S/c7-5(8)3-1-11-2-4(3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
ZWWLLYJRPKYTDF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Synthetic precursor for organic electronics materials.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?