795062
Ethanol-2-13C
endotoxin tested, 99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinónimos:
13C Labeled ethanol, Ethyl alcohol-2-13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.364 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
idoneidad
endotoxin tested
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[H]C([H])([13CH3])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1+1
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)