Merck
793477
Sigma-Aldrich
Kynurenic acid-3,5,6,7,8-d5
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10D5H2NO3
Peso molecular:
194.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]C1=C(O)C2=C(N=C1C(O)=O)C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)/i1D,2D,3D,4D,5D
Clave InChI
HCZHHEIFKROPDY-RALIUCGRSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)