Merck
792055
Sigma-Aldrich
2-Azidoethyl 2-bromoisobutyrate
≥95%
Sinónimos:
2′-Azidoethyl 2-bromoisobutyrate, 2-Azidoethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-Azidoethyl-2-bromoisobutyrate, 2-Bromo-2-methyl-propanoic acid 2-azidoethyl ester, Azido-ATRP initiator, Azido-Bib
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10BrN3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
236.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.482
densidad
1.437 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(Br)(C)C(OCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C6H10BrN3O2/c1-6(2,7)5(11)12-4-3-9-10-8/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
OYSXPOJKJKBNSG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Bifunctional initiator with a bromoisobutyryl moiety for atom transfer radical polymerization (ATRP) and an azide moiety that can be used in Cu-mediated ligation ("click" chemistry) for biomaterials, carbon nanotubes and graphene sheets.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Click chemistry as a route for the immobilization of well-defined polystyrene onto sheets
Shengtong Sun, Yewen Cao, Jiachun Feng; et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(27), 5605-5607 (2010)
General Approach to Individually Dispersed, Highly Soluble, and Conductive Graphene Nanosheets Functionalized by Nitrene Chemistry
Hongkun He, Chao Gao
Chemistry of Materials, 22(17), 5054-5064 (2010)
Artículos
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.