Merck
791938
Sigma-Aldrich
Carfilzomib-(morpholine-d8)
98 atom % D, 97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40D8H49N5O7
Peso molecular:
727.96
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
97%
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+8
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(CN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C1([2H])[2H])N[C@@H](CCC2=CC=CC=C2)C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CC3=CC=CC=C3)C(N[C@@H](CC(C)C)C([C@@]4(C)CO4)=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C40H57N5O7/c1-27(2)22-32(36(47)40(5)26-52-40)42-39(50)34(24-30-14-10-7-11-15-30)44-38(49)33(23-28(3)4)43-37(48)31(17-16-29-12-8-6-9-13-29)41-35(46)25-45-18-20-51-21-19-45/h6-15,27-28,31-34H,16-26H2,1-5H3,(H,41,46)(H,42,50)(H,43,48)(H,44,49)/t31-,32-,33-,34-,40+/m0/s1/i18D2,19D2,20D2,21D2
Clave InChI
BLMPQMFVWMYDKT-HEMZLDBQSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)