Merck
778001
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(α-OtBu)-OH-13C5,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Sinónimos:
N-Fmoc-L-Glutamic acid α-tert-butyl ester-13C5,15N
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C5C19H2715NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
399.43
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
O[13C]([13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O)[13C](OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-22(28)20(12-13-21(26)27)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,27)/t20-/m0/s1/i12+1,13+1,20+1,21+1,22+1,25+1
Clave InChI
GOPWHXPXSPIIQZ-ZTILORDDSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)