776750
InP/ZnS quantum dots
stabilized with oleylamine ligands, fluorescence λem 530 nm, 5 mg/mL in toluene
Sinónimos:
Cadmium free core shell quantum dots, Cadmium free quantum dots, Core/Shell heavy metal free quantum dots, Fluorescent nanocrystals
Formulario
liquid
concentración
5 mg/mL in toluene
fluorescencia
FWHM <60 nm, quantum yield ~30%
λem 530 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Lungs
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4.0 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.