Merck
775037
Sigma-Aldrich
N-Boc-O-tosylhydroxylamine
95%
Sinónimos:
N-Boc-O-tosyl hydroxylamine, tert-Butyltosyloxycarbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17NO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
287.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)ONC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H17NO5S/c1-9-5-7-10(8-6-9)19(15,16)18-13-11(14)17-12(2,3)4/h5-8H,1-4H3,(H,13,14)
InChI key
WZDPZKPHVNFUKB-UHFFFAOYSA-N
Application
Electrophilic N-amination of aryl and alkyl amines.
Pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Baburaj, T.;
Synlett, 1993-1996 (2011)