774448
4-Chlorophenylmagnesium bromide solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinónimos:
(4-Chlorophenyl)magnesium bromide, p-Chlorophenylmagnesium bromide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solution
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
densidad
1.005 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C6H4Cl.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
8.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-13.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)