Merck
773948
Sigma-Aldrich
Strontium phosphate
powder, -200 mesh, 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Strontium phosphate tribasic, Tristrontium diphosphate
About This Item
Fórmula lineal:
Sr3(PO4)2
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
tamaño de partícula
-200 mesh
mp
>380 °C
cadena SMILES
[Sr++].[Sr++].[Sr++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/2H3O4P.3Sr/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H3,1,2,3,4);;;/q;;3*+2/p-6
Clave InChI
JOPDZQBPOWAEHC-UHFFFAOYSA-H
Aplicación
Sr3(PO4)2 is a promising phosphor host material; showing different emission properties upon doping with rare earth and other elements.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Poort; S. H. M.
Journal of Solid State Chemistry, 122, 432-432 (1996)