77262
Pentadecafluorooctanoic acid ammonium salt
≥98.0% (NT)
Sinónimos:
Ammonium pentadecafluorooctanoate, Perfluorocaprylic acid ammonium salt, Perfluorooctanoic acid ammonium salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (NT)
Formulario
powder
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
N.OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8HF15O2.H3N/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23;/h(H,24,25);1H3
Clave InChI
YOALFLHFSFEMLP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?