Merck
765767
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7F3O
Número de CAS:
Peso molecular:
140.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.320
bp
52-60 °C/760 mmHg
density
1.080 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
ketone
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C5H7F3O/c1-3(2)4(9)5(6,7)8/h3H,1-2H3
InChI key
NLCCAFQWEKMQLM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-2.2 °F
flash_point_c
-19 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)