765511
Gold nanoparticles
20 nm diameter, carboxylic acid functionalized, PEG 5000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Sinónimos:
Gold nanoparticles COOH functionalized, Au NP COOH, Gold Colloid
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PEG 5000
Nivel de calidad
Formulario
dispersion in H2O
nanoparticles
envase
poly bottle of 1 mL
DO
50
diámetro
20 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
solubilidad
water: miscible
densidad
1.00 g/cm3
λmáx.
520 nm
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
AuNPs may be used to prepare SARS-CoV-2 conjugate for COVID-19 detection using lateral flow immunoassay technique.[3][4] It may also be used in the immobilization of antibodies to improve the sensitivity of optical fiber sensors for the screening of COVID-19.[5] It can also be deposited on the titanium electrode for the formation of a miniaturized device for the electrochemical detection of DNA hybridization.[5]
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)