Merck
762385
Sigma-Aldrich
6,6′-Bis(4-(S)-isopropyl-2-oxazolinyl)-2,2′-bipyridine
96%
Sinónimos:
Bipymox
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H26N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
378.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]/D -97.0°, c = 0.5% in dichloromethane
idoneidad de la reacción
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Hydrosilylations
mp
185-190 °C
cadena SMILES
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2cccc(n2)-c3cccc(n3)C4=N[C@H](CO4)C(C)C
InChI
1S/C22H26N4O2/c1-13(2)19-11-27-21(25-19)17-9-5-7-15(23-17)16-8-6-10-18(24-16)22-26-20(12-28-22)14(3)4/h5-10,13-14,19-20H,11-12H2,1-4H3/t19-,20-/m1/s1
Clave InChI
NNCROLGXDLXLJM-WOJBJXKFSA-N
Aplicación
Ligand used in the asymmetric hydrosilation of ketones.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nishiyama, H.; Yamaguchi, S. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4, 143-143 (1993)