759384
2-Bromo-2′-fluoroacetophenone
97%
Sinónimos:
α-Bromo-2-fluoroacetophenone, ω-Bromo-2-fluoroacetophenone, 1-Bromo-2′;-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethanone, 2-Fluorophenacyl bromide, o-Fluorophenacyl bromide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.563
mp
25-30 °C
densidad
1.574 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
Clave InChI
QDNWNJSLWKHNTM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)