755303
3-Amino-2-fluoropropionic acid
95%
Sinónimos:
DL-2-Fluoro-β-alanine
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
solid
mp
240-245 °C
SMILES string
NCC(F)C(O)=O
InChI
1S/C3H6FNO2/c4-2(1-5)3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)
InChI key
OJQNRNQELNLWHH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c