754501
(S)-4-tert-Butyl-2-(2-pyridyl)oxazoline
Sinónimos:
(S)-4-(tert-butyl)-2-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
204.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
mp
70-75 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)[C@H]1COC(=N1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H16N2O/c1-12(2,3)10-8-15-11(14-10)9-6-4-5-7-13-9/h4-7,10H,8H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Clave InChI
JDOAIDZRVWJBEG-SNVBAGLBSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?