753947
ICMA
97% (HPLC)
Sinónimos:
1′,4′-Dihydro-naphtho[2′,3′:1,2][5,6]fullerene-C60, C60 derivative, indene-C60 monoadduct
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97% (HPLC)
Formulario
solid
pérdida
0.5 wt. %, 390 °C
mp
320-340 °C
Energía orbital
LUMO 3.84 eV (CV)
rendimiento de la unidad OPV
ITO/PEDOT:PSS/P3HT: ICMA (1:1)/Al
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:ICMA(1:1)/LiF/Al
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.