Merck
752975
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
130.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.450
densidad
1.068 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)C(=C)CO
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)5(2)4-7/h7H,2-4H2,1H3
Clave InChI
SYGAXBISYRORDR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
214.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
101.1 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cassandra L Petrou et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(31), 6814-6826 (2020-04-29)
Fibrotic disorders account for over one third of mortalities worldwide. Despite great efforts to study the cellular and molecular processes underlying fibrosis, there are currently few effective therapies. Dual-stage polymerization reactions are an innovative tool for recreating heterogeneous increases in