747467
Iron oxide(II,III) magnetic nanopowder
30 nm avg. part. size (TEM), NHS ester functionalized
Sinónimos:
Fe NP NHS, FexOy
About This Item
Productos recomendados
Formulario
nanopowder
powder
composición
Fe, ~1.25 % (w/w)
magnetización
>45 emu/g, at room temperature; under 4500 Oe
color
light brown to dark brown, and Dark Grey
tam. prom. pieza
30 nm (TEM)
grupo funcional
NHS ester (functionalized)
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Iron oxide nanoparticles find diverse applications in magnetic data storage, biosensing, and drug delivery due to their properties.
Iron oxide nanoparticles find diverse applications in magnetic data storage, biosensing, and drug delivery due to their properties.
Iron oxide nanoparticles find diverse applications in magnetic data storage, biosensing, and drug delivery due to their properties.
Iron oxide nanoparticles find diverse applications in magnetic data storage, biosensing, and drug delivery due to their properties.