745480
Zinc isopropylsulfinate
95%
Sinónimos:
Baran Isopropylation Reagent, Baran IPS Reagent, Bis((isopropylsulfinyl)oxy)zinc, IPS
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Allylation
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: diversification reagent
mp
161-166 °C
grupo funcional
sulfinic acid
cadena SMILES
CC(C)S(=O)O[Zn]OS(=O)C(C)C
InChI
1S/2C3H8O2S.Zn/c2*1-3(2)6(4)5;/h2*3H,1-2H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
Clave InChI
PEEMMWYYSHSBTQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Practical and Innate Carbon-Hydrogen Functionalization of Heterocycles
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran.
Ligadura / enlace
Nota de preparación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.