743534
Phenyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium triflate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Phenyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]iodonium trifluoromethanesulfonate, [3-(Trifluoromethyl)phenyl]phenyliodonium triflate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
composición
carbon, 32.9-34.6% CH
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
grupo funcional
fluoro
iodo
triflate
cadena SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)c1cccc([I+]c2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H9F3I.CHF3O3S/c14-13(15,16)10-5-4-8-12(9-10)17-11-6-2-1-3-7-11;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-9H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clave InChI
OSSLDNUSYGVAIB-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)