741469
4-(1HTetrazol-5-yl)phenylboronic acid
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
mp
174-179 °C (Decomposition)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OB(O)c1ccc(cc1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H7BN4O2/c13-8(14)6-3-1-5(2-4-6)7-9-11-12-10-7/h1-4,13-14H,(H,9,10,11,12)
Clave InChI
DXUPJOQUAAVAGV-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)