Merck
739626
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) solution
5 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
25-Hydroxycholecalciferol (6,19,19-d3) solution, Deuterated 25-hydroxyvitamin D3
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27D3H41O2
Número de CAS:
Peso molecular:
403.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
97 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
liquid
concentración
5 μg/mL in ethanol
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
aplicaciones
detection
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1/i1D2,12D
Clave InChI
JWUBBDSIWDLEOM-CMMPNOGOSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
25-Hydroxyvitamin D3 (calcifediol) is a prohormone produced via hydroxylation of vitamin D3 (cholecalciferol) in the liver. It is a precursor for the synthesis of calcitriol {1,25-dihydroxyvitamin D3 or [1,25(OH)2D3]}. It is also used as a biomarker to determine the status of vitamin D in the body.
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated 25-hydroxyvitamin D3 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Aplicación
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) can be used as an analytical standard for the quantitative analysis of hydroxyvitamin D3 concentration in human serum via LC-MS.
Envase
1 mL in ampule
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jiri Adamec et al.
Journal of separation science, 34(1), 11-20 (2010-12-21)
Simultaneous and accurate measurement of vitamin D and 25-hydroxyvitamin D in biological samples is a barrier limiting our ability to define "optimal" vitamin D status. Thus, our goal was to optimize conditions and evaluate an LC-MS method for simultaneous detection
25-Hydroxyvitamin D3, the prohormone of 1, 25-dihydroxyvitamin D3, inhibits the proliferation of primary prostatic epithelial cells
Barreto, AM et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 9(3), 265-270 (2000)
Quantification of circulating 25-hydroxyvitamin D by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Vogeser M
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 121(3-5), 565-573 (2010)