Merck
738905
Sigma-Aldrich
11-(Ferrocenyl)undecanethiol
95%
Sinónimos:
11-(Mercaptoundecyl)ferrocene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H32FeS
Número de CAS:
Peso molecular:
372.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
36-41 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.SCCCCCCCCCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C16H27S.C5H5.Fe/c17-15-11-7-5-3-1-2-4-6-8-12-16-13-9-10-14-16;1-2-4-5-3-1;/h9-10,13-14,17H,1-8,11-12,15H2;1-5H;
Clave InChI
ZXKSSFMVUQHJKC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Electrochemical Behavior and Anion Influence: Explores the impact of anions on redox behavior and structure of 11-ferrocenyl-1-undecanethiol monolayers on gold electrodes, using CV and SEIRAS techniques (ScienceDirect, 2020).
  • Electrochemical Characterization: Presents a study on the assembly and electrochemical response of 11-ferrocenyl-1-undecanethiol on gold electrodes, highlighting effects of surface structure (ScienceDirect, 2017).
  • Surface Adsorption Studies: Discusses the adsorption characteristics of ferrocenylated gold nanoparticles and their electrochemical applications (ScienceDirect, 2018).
  • Extended Gate FET Biosensors: Describes the use of 11-(Ferrocenyl)undecanethiol in biosensor applications, highlighting its solubility and application in modified electrode chips (Springer, 2020).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)