Merck
737534
Sigma-Aldrich
1-Z-2-Piperidone
95%
Sinónimos:
1-N-(Benzyloxycarbonyl)-2-piperidone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H15NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
233.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.544
density
1.194 g/mL at 25 °C
functional group
phenyl
SMILES string
O=C1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c15-12-8-4-5-9-14(12)13(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2
InChI key
LKGMGCSFOUSKCR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)