736163
2-Fluorophenol-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
bp
171-172 °C/741 mmHg (lit.)
mp
16.1 °C (lit.)
densidad
1.322 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
O[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1F
InChI
1S/C6H5FO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
HFHFGHLXUCOHLN-IDEBNGHGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
47.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)