731382
(2R,2′R-(+)-[N,N′-Bis(2-pyridylmethyl)]-2,2′-bipyrrolidinebis(acetonitrile)iron(II) hexafluoroantimonate
Sinónimos:
Fe(R,R-PDP), Iron(II) (R,R-(2-({(R)-2-[(R)-1-(pyridin-2-ylmethyl)pyrrolidin-2-yl]pyrrolidin-1-yl}methyl)pyridine)(bis-acetonitrile) hexafluoroantimonate, White-Chen catalyst, [Fe(R,R-PDP)(CH3CN)2](SbF6)2
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: iron
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
215-226 °C
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
cadena SMILES
[Fe++].CC#N.CC#N.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.C1C[C@H]([C@H]2CCCN2Cc3ccccn3)N(C1)Cc4ccccn4
InChI
1S/C20H26N4.2C2H3N.12FH.Fe.2Sb/c1-3-11-21-17(7-1)15-23-13-5-9-19(23)20-10-6-14-24(20)16-18-8-2-4-12-22-18;2*1-2-3;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4,7-8,11-12,19-20H,5-6,9-10,13-16H2;2*1H3;12*1H;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;+2;2*+5/p-12/t19-,20-;;;;;;;;;;;;;;;;;/m1................./s1
Clave InChI
XUNWHBGEOCZDBX-QSKJABRXSA-B
Descripción general
Aplicación
Combined Effects on Selectivity in Fe-Catalyzed Methylene Oxidation
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)