Merck
731188
Sigma-Aldrich
Thiamine-(4-methyl-13C-thiazol-5-yl-13C3) hydrochloride
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
Vitamin B1(4-methyl-13C-thiazol-5-yl-13C3) hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C4C8H17ClN4OS · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
341.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
color
white
mp
250 °C (dec) (lit.)
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2[13cH]s[13c](CCO)[13c]2[13CH3])c(N)n1
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1/i1+1,7+1,8+1,11+1;;
Clave InChI
DPJRMOMPQZCRJU-VJFONHOHSA-M
Aplicación
Thiamine-(4-methyl-13C-thiazol-5-yl-13C3) hydrochloride is also known as vitamin B1(4-methyl-13C-thiazol-5-yl-13C3) hydrochloride. It can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples by mass spectrometry (MS).
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rohiverth Guarecuco et al.
Science advances, 6(41) (2020-10-11)
Tumor environment influences anticancer therapy response but which extracellular nutrients affect drug sensitivity is largely unknown. Using functional genomics, we determine modifiers of l-asparaginase (ASNase) response and identify thiamine pyrophosphate kinase 1 as a metabolic dependency under ASNase treatment. While