Merck
72962
Sigma-Aldrich
Methyl 4-nitrobenzoate
≥99.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
181.15
Beilstein:
1912198
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
flakes
mp
94-96 °C (lit.)
94-96 °C
grupo funcional
ester
nitro
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5H,1H3
Clave InChI
YOJAHJGBFDPSDI-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)