729051
D-Fructose-1,1,3,4,5,6,6-d7
97 atom % D
Sinónimos:
D-Levulose-d7
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D7H5O6
Número de CAS:
Peso molecular:
187.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
97 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
powder
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[2H]C([2H])(O)C1(O)OC([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1/i1D2,2D2,3D,4D,5D
Clave InChI
LKDRXBCSQODPBY-PCYAFHAWSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?