728772
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5HCl3N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
211.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.586
densidad
1.645 g/mL at 25 °C
grupo funcional
acyl chloride
chloro
cadena SMILES
ClC(=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5HCl3N2O/c6-3-2(4(7)11)1-9-5(8)10-3/h1H
Clave InChI
DZTIFMWYYHCREC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
93.3 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?