719234
1-Adamantanethiol
99% (GC)
Sinónimos:
ADT, 1-AD, 1-AdSH, 1-AdmSH
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99% (GC)
Formulario
solid
mp
103-105 °C
cadena SMILES
SC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H16S/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9,11H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
Clave InChI
ADJJLNODXLXTIH-CHIWXEEVSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.