711314
Methyl(triphenylphosphine)gold(I)
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)3P · AuCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
474.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: gold
reagent type: catalyst
mp
158 °C (dec.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Au].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P.CH3.Au/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;1H3;
Clave InChI
GTYPEKWTQNTEKM-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?