Merck
710318
Sigma-Aldrich
Cyclobutylzinc bromide
0.5 M in THF
Sinónimos:
Cyclobutylzinc(II) bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7BrZn
Peso molecular:
200.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.984 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[Zn]C1CCC1
InChI
1S/C4H7.BrH.Zn/c1-2-4-3-1;;/h1H,2-4H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
BBKCOQYMKGEAAJ-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)