710164
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2Br2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
298.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
124-129 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Brc1cc2sc(Br)cc2s1
InChI
1S/C6H2Br2S2/c7-5-1-3-4(10-5)2-6(8)9-3/h1-2H
Clave InChI
APDAUBNBDJUQGW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)