Merck
709638
Sigma-Aldrich
cis-Urocanic acid-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
cis-UCA-13C3, cis-3-(1H-imidazol-4-yl)-2-propenoic acid-13C3
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C3H6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
141.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
226-228 °C
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[13C](=O)\[13CH]=[13CH]/c1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H6N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1-/i1+1,2+1,6+1
Clave InChI
LOIYMIARKYCTBW-BOHCNZJRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)