709476
[5,6]-Fullerene-C70
sublimed, ≥99% (HPLC)
Sinónimos:
Buckminsterfullerene C70, Fullerene-C70
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
sublimed
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>280 °C (lit.)
solubilidad
benzene: soluble
benzene: soluble
toluene: soluble
toluene: soluble
Energía orbital
HOMO 6.2 eV
LUMO 4.6 eV
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
cadena SMILES
C1CC2C3CCC4C5C3C6C2C7C1CC8CC9CC%10CC%11C%12CC%13CC4C%13%14C%12C%15C%11C%16C%10C9C%17C8C7C%18C%17C%16C%15C(C6%18)C5%14
InChI
1S/C70/c1-2-22-5-6-24-13-14-26-11-9-23-4-3(21(1)51-52(22)54(24)55(26)53(23)51)33-31(1)61-35-7-8-27-15-16-29-19-20-30-18-17-28-12-10(25(7)56-57(27)59(29)60(30)58(28)56)37(35)63(33)65-36(4)40(9)67(44(17)42(12)65)69-46(11)47(14)70(50(20)49(18)69)68-43(13)39(6)66(45(16)48(19)68)64-34(5)32(2)62(61)38(8)41(15)64
Clave InChI
ATLMFJTZZPOKLC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.