Merck
708453
Sigma-Aldrich
7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
97%
Sinónimos:
7-Bromo-1-tetralone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9BrO
Número de CAS:
Peso molecular:
225.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
75-80 °C
grupo funcional
bromo
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brc1ccc2CCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H9BrO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3H2
Clave InChI
YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)