Merck
708178
Sigma-Aldrich
Benzothiazole-2-carbonyl chloride
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4ClNOS
Número de CAS:
Peso molecular:
197.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
114-118 °C
grupo funcional
acyl chloride
cadena SMILES
ClC(=O)c1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H4ClNOS/c9-7(11)8-10-5-3-1-2-4-6(5)12-8/h1-4H
Clave InChI
AOIGQLLPWDXVGB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)