Merck
708062
Sigma-Aldrich
Eicosanoic acid-20,20,20-d3
99 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Arachic acid-20,20,20-d3, Arachidic acid-20,20,20-d3, Arachidinic acid-20,20,20-d3
About This Item
Fórmula lineal:
CD3(CH2)18COOH
Peso molecular:
315.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
mp
74-76 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)/i1D3
Clave InChI
VKOBVWXKNCXXDE-FIBGUPNXSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)