706035
Aldosterone-2,2,4,6,6,21,21-d7
≥98 atom % D (based on d7), ≥98% (CP)
Sinónimos:
11β,21-Dihydroxy-3,20-dioxo-4-pregnen-18-al-D7, 11β,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,18,20-trione-D7, 11β,21-Dihyroxy-3,20-dioxo-4-pregnen-18-al-d7 (2,2,4,6,6,21,21-d7), 11β,21-Dihyroxypregn-4-ene-3,18,20-trione-d7 (2,2,4,6,6,21,21-d7), 18-Aldocorticosterone-2,2,4,6,6,21,21-d7, Deuterated aldocorticosterone, Deuterated aldosterone, Reichstein X (2,2,4,6,6,21,21-d7), Reichstein X-D7
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D (based on d7)
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@H]3[C@@H]4CCC([2H])(C(=O)C(O)([*])[*])[C@]4(C[C@H](O)[C@@H]3[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O)C=O
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?